Merck
A4566
Sigma-Aldrich
L-アルギニン p-ニトロアニリド 二塩酸塩
protease substrate, ≥99.0% (TLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N6O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
367.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
L-アルギニン p-ニトロアニリド 二塩酸塩, protease substrate
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N6O3.ClH/c13-10(2-1-7-16-12(14)15)11(19)17-8-3-5-9(6-4-8)18(20)21;/h3-6,10H,1-2,7,13H2,(H,17,19)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI Key
KBODDOUNTSALJF-PPHPATTJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
p-Nitroanilides derivatives of amino acids are mostly used as chromogenic substrates for measuring the activity of proteolytic enzymes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4566-25MG:
A4566-100MG-PW:
A4566-100MG:
A4566-PM:
A4566-250MG-PW:
A4566-VAR:
A4566-BULK:
A4566-250MG:
A4566-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)