Merck
185310
Sigma-Aldrich
4-ニトロアニリン
≥99%
別名:
1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitrobenzenamine, p-Aminonitrobenze
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
508690
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39032009
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 25 mg/mL, slightly hazy, yellow to brownish-yellow
water: slightly soluble
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI Key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ニトロソアミンは、4-アミノ安息香酸との分子付加物を形成します。塩酸媒質中の亜硝酸イオンと反応して塩化4-ニトロフェニルジアゾニウムを形成し、これがアルカリ媒質中でナフト-1-オールと結合して紫色のアゾ染料を生成します。回分反応器および連続環状反応器における、TiO2懸濁液の存在下での4-ニトロアニリンの光触媒分解が研究されています
アプリケーション
4-ニトロアニリンは以下の調製に使用できます:さまざまな触媒を用いる
  • p
  • -フェニレンジアミン。
  • 光電子工学アプリケーションに使用するポリ(4-ニトロアニリン)薄膜。
  • ピクリン酸との付加物。
  • アクリル酸との反応による結晶性N-(4-ニトロフェニル)-β-アラニン。
色素生産性反応の生成物です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
415.4 °F - closed cup
引火点(℃)
213.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185310-1MG:
185310-500G:4548173929446
185310-BULK:
185310-5G:4548173921761
185310-VAR:
185310-100G:4548173929439
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photocatalytic degradation of 4-nitroaniline using solar and artificial UV radiation.
Gautam S, et al.
Chemical Engineering Journal, 110(1), 129-137 (2005)
Extraction-spectrophotometric determination of sub-microgram amounts of nitrite using 4-nitroaniline and naphth-1-ol.
Baveja AK, et al.
Analyst, 106(1266), 955-959 (1981)
A simple and highly efficient route for the preparation of p-phenylenediamine by reducing 4-nitroaniline over commercial CdS visible light-driven photocatalyst in water
Wu W, et al.
Green Chemistry, 14(6), 1705-1709 (2012)
The utility of 4-aminobenzoic acid in promotion of hydrogen bonding in crystallization processes.
Smith G, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 27(5), 307-317 (1997)
Kumi Y Inoue et al.
Innate immunity, 18(2), 343-349 (2011-08-17)
Here, we report the development of an electrochemical detection method for endotoxin based on the Limulus amebocyte lysate (LAL) assay. A mixture of LAL reagent and endotoxin sample solution was incubated for 1 h. The endotoxin activated a cascade reaction