アプリケーション
p-アニシジンは、金触媒存在下で有酸素性酸化を受け、芳香族アゾ化合物。
p-アニシジンは、以下の用途で使用されます:
p-アニシジンは、以下の用途で使用されます:
- キラルブレンステッド酸触媒によるCF3-置換アゾリジンのジアステレオ選択的およびエナンチオ選択的な合成。
- グリオキシル酸エチルとエチニル(フェニル)セランから、Yb(OTf)3触媒による多成分Povarov(ポバロフ)反応により4-有機セレン-キノリンを調製するため。
- 3-フルオロ-6-メトキシキノリンの2ステップ合成のための出発物質として。、
- 銀(I)トリフラート触媒を用いて末端アルキンおよびジエチルホルミルホスホネート水和物と反応させることによりN-PMP保護α-アミノプロパルギルホスホネートを調製するため。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A88255-BULK:
A88255-5G:4548173947310
A88255-250G:4548173947303
A88255-5KG:
A88255-100G:4548173947280
A88255-10KG:
A88255-VAR:
A88255-1KG:4548173947297
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food chemistry, 221, 1308-1316 (2016-12-17)
The aim of this study was to determine the effect of boiling and roasting on the proximate, lipid oxidation, fatty acid profile and mineral content of two sesame seeds varieties. The proximate composition was significantly affected (P<0.05) during treatments. The
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 14(7), 695-708 (2018-04-14)
Phosphoinositide 3-kinase α (PI3Kα) is an attractive target for anticancer drug design. Target compounds were designed to probe the significance of alcohol and imine moieties tailored on a benzoin scaffold to better understand the structure activity relation (SAR) and improve
Ytterbium (III)-catalyzed three-component reactions: synthesis of 4-organoselenium-quinolines
New. J. Chem., 41(18), 9884-9888 (2017)
A Facile Two-Step Synthesis of 3-Fluoro-6-methoxyquinoline
Organic Process Research & Development, 12(6), 1273-1275 (2008)
Silver (I) triflate-catalyzed direct synthesis of N-PMP protected α-aminopropargylphosphonates from terminal alkynes
Organic Letters, 9(1), 165-167 (2007)