Merck
OTV000288
Sigma-Aldrich
4-tert-Butoxyaniline
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO
CAS番号:
分子量:
165.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)12-9-6-4-8(11)5-7-9/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI Key
NJLJXOXRYXXBOF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Otava製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
OTV000288-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)