Merck
C24809
Sigma-Aldrich
3-クロロベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CN
CAS番号:
分子量:
137.57
Beilstein:
1906694
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI Key
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F
引火点(℃)
97 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C24809-BULK:
C24809-50G:4548173190983
C24809-VAR:
C24809-25G:
C24809-10G:4548173190976
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)