Merck
115622
Sigma-Aldrich
4-クロロベンゾニトリル
99%
別名:
1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, p-Chlorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CN
CAS番号:
分子量:
137.57
Beilstein:
1072122
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39050680
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
223 °C (lit.)
mp
90-93 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChI Key
GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-クロロベンゾニトリルは、アミドの調製において使用されてきました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F
引火点(℃)
108 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
115622-VAR:
115622-25G:4548173103211
115622-1KG:
115622-5KG:
115622-100G:4548173103204
115622-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ondrej Kaplan et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(3), 567-575 (2006-10-25)
Aspergillus niger K10 cultivated on 2-cyanopyridine produced high levels of an intracellular nitrilase, which was partially purified (18.6-fold) with a 24% yield. The N-terminal amino acid sequence of the enzyme was highly homologous with that of a putative nitrilase from
Luca Quattrini et al.
Scientific reports, 9(1), 9943-9943 (2019-07-11)
Melanoma is the most serious form of skin cancer but its medication is still far from being safe and thoroughly effective. The search of novel therapeutic approaches represents therefore a health emergency to push through eagerly. In this study, we