Merck
C30000
Sigma-Aldrich
4-クロロブチロニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3CN
CAS番号:
分子量:
103.55
Beilstein:
1633582
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
密度
1.095 g/mL at 20 °C
SMILES記法
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI Key
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C30000-25G:4548173191256
C30000-500G:4548173191263
C30000-BULK:
C30000-VAR:
C30000-100G:4548173191249
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)