About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BrO2
CAS番号:
分子量:
243.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
29-33 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631353-25G:
631353-5G:
631353-VAR:
631353-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
631353-25G | 4061832491851 |
631353-5G | 4061832491868 |