About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Br2O2
CAS番号:
分子量:
321.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.642 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(Br)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-2-14-10(13)9(12)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
638579-VAR:
638579-5G:
638579-25G:
638579-BULK:
Renata Studzińska et al.
Chemistry & biodiversity, 16(6), e1900065-e1900065 (2019-04-24)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) is an enzyme that affects the body's cortisol levels. The inhibition of its activity can be used in the treatment of Cushing's syndrome, metabolic syndrome and type 2 diabetes. In this study, we synthesized new