Merck
554065
Sigma-Aldrich
α-ブロモフェニル酢酸エチル
97%
別名:
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester, α-Bromophenylacetic acid ethyl ester, 2-Bromo-2-phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl (±)-α-bromobenzeneacetate, Ethyl 2-bromo-2-phenylacetate, Ethyl 2-bromophenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHBrCOOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
243.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D >1.5390 (lit.)
bp
89-92 °C/0.9 mmHg (lit.)
密度
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
phenyl
SMILES記法
CCOC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI Key
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
α-ブロモフェニル酢酸エチル(EBPA)は、α-エトキシカルボニル-N、α-ジフェニルニトロンの合成に使用できます。
EBPAは、以下の開始剤として使用できます。
  • ジメチル(メタクリロイルオキシメチル)ホスホネートの重合
  • メタクリル酸メチル(MMA)の重合
  • トリメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)の重合
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
554065-VAR:
554065-BULK:
554065-100G:
554065-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Activators regenerated by electron transfer for atom-transfer radical polymerization of (meth)acrylates and related block copolymers.
Wojciech Jakubowski et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(27), 4482-4486 (2006-06-14)
Fluorescence self-quenching of substituted N, a-diphenylnitrones in various solvents.
Khoee S and Memarian HR.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 177(2), 276-285 (2006)
"A dinuclear gold (I) complex as a novel photoredox catalyst for light-induced atom transfer radical polymerization"
Nzulu F, et al.
Polym. Chem., 6(25), 4605-4611 (2015)
Atom transfer radical polymerization of dimethyl (methacryloyloxymethyl) phosphonate.
Mukumoto K, et al.
European Polymer Journal, 56, 11-16 (2014)
Wei Jiang et al.
Journal of colloid and interface science, 521, 62-68 (2018-03-20)
Atom transfer radical polymerization (ATRP) has been considered to be an efficient strategy for constructing functional macromolecules owing to its simple operation and versatile monomers, and thus it is of great significance to develop ideal catalysts with higher activity and