167185
2-ブロモプロピオン酸メチル
98%
別名:
(±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
51 °C/19 mmHg (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)C(C)Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
167185-VAR:
167185-BULK:
167185-25G:
167185-100G:
167185-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
167185-100G | 4061838749420 |
167185-25G | 4061838749437 |
167185-500G |