Merck
249785
Sigma-Aldrich
2-ブロモプロピオニルブロミド
97%
別名:
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHBrCOBr
CAS番号:
分子量:
215.87
Beilstein:
1071331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
蒸気密度
7.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
密度
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl bromide
bromo
SMILES記法
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
InChI Key
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化2-ブロモプロピオニルは以下の合成に使用されています。
  • イオン性液体(1-アリル-3-メチルイミダゾリウムクロリド)中でセルロースを直接アシル化して得られるセルロース高分子開始剤
  • 3-(2-ブロモプロピオニル)-2-オキサゾリドン誘導体
  • アクリラートの原子移動ラジカル重合のための高分子開始剤として使用される、末端ブロモエステル化ポリ(3-ヘキシルチオフェン)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249785-5G:
249785-100G:
249785-VAR:
249785-500G:
249785-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A highly stereoselective synthesis of a key intermediate of 1?-methylcarbapenems employing the reformatsky reaction of 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives.
Ito Y and Terashima S.
Tetrahedron Letters, 28(52), 6625-6628 (1987)
Regioregular poly (3-alkylthiophene) conducting block copolymers.
Iovu MC, et al.
Polymer, 46(19), 8582-8586 (2005)
Xiaofeng Sui et al.
Biomacromolecules, 9(10), 2615-2620 (2008-09-09)
Cellulose-graft-poly(N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate) (cellulose-g-PDMAEMA) copolymers were prepared by homogeneous atom transfer radical polymerization (ATRP) under mild conditions. Cellulose macroinitiator was successfully synthesized by direct acylation of cellulose with 2-bromopropionyl bromide in a room temperature ionic liquid (RTIL), 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. Copolymers were
Yanfei Hu et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 152-161 (2015-06-23)
Thermo-responsive brush-like amphiphilic poly[2-(2-methoxyethoxy) ethyl methacrylate-co-oligo(ethylene glycol) methacrylate]-b-poly(l-lactide)-b-poly[2-(2-methoxyethoxy) ethyl methacrylate-co-oligo(ethylene glycol) methacrylate] [P(MEO2MA-co-OEGMA)-b-PLLA-b-P(MEO2MA-co-OEGMA)] triblock copolymers were synthesized by atom transfer radical polymerization of MEO2MA and OEGMA co-monomers using a α,ω-Bromopropionyl poly(l-lactide) (Br-PLLA-Br) macroinitiator. The resulting copolymers with MEO2MA/OEGMA molar ratio