Merck
C69128
Sigma-Aldrich
3-クロロプロピオニルクロリド
98%
別名:
(Chloromethyl)acetyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
126.97
Beilstein:
635814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI Key
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • チオヒダントインとthioxotetrahydropyrimidinoneのマイクロ波増強液相合成:本研究では、主要試薬として3-Chloropropionyl chlorideを用いた、チオヒダントインとthioxotetrahydropyrimidinone産生用のマイクロ波増強合成法の使用を検討しています。結果から、マイクロ波照射は反応時間を顕著に早めて、収率を増加させることから、この方法は有機合成への応用に有用な技術であることが示されています(Yeh et al., 2003)。
  • 抗がん剤候補としてのdiethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinone:合成と特性評価:本稿では、3-chloropropionyl chlorideを用いた新規アントラキノン誘導体の合成について論じています。これらの化合物には抗がん剤としての可能性があり、予備試験では顕著な生物活性が認められました。本試験では、合成された化合物とその潜在的な治療用途について詳細な特性評価を行っています(Antonello et al., 1989)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.9 °F - closed cup
引火点(℃)
70.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C69128-500G:
C69128-100G:
C69128-BULK:
C69128-5G:
C69128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
C69128-5G
C69128-100G4061836696146
C69128-500G