Merck
538337
Sigma-Aldrich
2-クロロエチルイソシアナート
low HCl, 97%
別名:
β-Chloroethylisocyanate, 1-Chloro-2-isocyanatoethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2NCO
CAS番号:
分子量:
105.52
Beilstein:
1071429
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
密度
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCN=C=O
InChI
1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
InChI Key
BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chloroethyl isocyanate may be used in the synthesis of:
  • 8-carbamoyl-3-(2-chloroethyl)imidazo[5,1-d]-l,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one
  • 1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl) urea
  • 3-substituted 1-(2-chloroethyl)-3-β-glycosylureas
  • 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea (CCNU)
  • (2-chloroethyl)-4-acetoxybenzyl ester
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
538337-25G:
538337-VAR:
538337-5G:
538337-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and evaluation of several new (2-chloroethyl) nitrosocarbamates as potential anticancer agents
Reynolds RC, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 43.8, 1484-1488 (2000)
A new class of nitrosoureas. 4. Synthesis and antitumor activity of disaccharide derivatives of 3, 3-disubstituted 1-(2-chloroethyl)-1-nitrosoureas
Tsujihara, Kenji, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 25.4, 441-446 (1982)
Synthesis, metabolism, and antitumor activity of deuterated analogs of 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea
Farmer PB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21.6, 514-520 (1978)
Reactions of 1, 3-bis (2-chloroethyl)-1-nitrosourea and 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea in aqueous solution
Weinkam RJ and Lin HS.
Journal of Medicinal Chemistry, 22.10, 1193-1198 (1979)
Antitumour imidazotetrazines. 1. Synthesis and chemistry of 8-carbamoyl-3-(2-chloroethyl) imidazo [5, 1-d]-1, 2, 3, 5-tetrazin-4 (3H)-one, a novel broad-spectrum antitumor agent
Stevens, Malcolm FG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 27.2, 196-201 (1984)