詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
solution
分子量
generation 4.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
表面基数
64
屈折率
n20/D 1.348
bp
64.7 °C
密度
0.813 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412449-BULK:
412449-10G:4548173147284
412449-2.5G:4548173147291
412449-1G:
412449-VAR:
412449-2G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.