安全性情報
635871
Sigma-Aldrich
PAMAM-succinamic acid dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 4 solution
10 wt. % in H2O
別名:
PAMAM-G4-COOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
分子量:
20646.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
succinamic acid surface groups
フォーム
solution
分子量
generation 4
特徴
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
濃度
10 wt. % in H2O
表面基数
64
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
64個の表面スクシンアミド酸基を含有します。
Unlike the cationic amine surface functionalized dendrimers, succinamic acid functional dendrimers offer the researcher anionic surface groups, typical carboxylic acid reactivity and the potential to make carboxylate salts for a variety of reaction capabilities.
包装
unit weight includes solvent
法的情報
Licensed for research use only.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
635871-1G:
635871-VAR:
635871-BULK:
635871-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)