Merck
477834
Sigma-Aldrich
PAMAM-OHデンドリマー、第2世代 溶液
20 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)16
分子量:
3271.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amidoethanol surface groups
フォーム
liquid
分子量
generation 2
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
表面基数
16
屈折率
n20/D 1.364
bp
65 °C
密度
0.862 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
物理的形状
16の表面水酸基を含有します。
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
477834-VAR:
477834-5ML:4548173157597
477834-25ML:4548173157580
477834-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)