Merck
460699
Sigma-Aldrich
DAB-Am-4、ポリプロピレンイミンテトラアミンデンドリマー、第1世代
volume 428 Å3
別名:
N,N,N′,N′-テトラキス(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CH2N(CH2CH2CH2NH2)2]2
CAS番号:
分子量:
316.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
詳細
aminopropyl surface groups
品質水準
分子量
generation 1
特徴
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
表面基数
4
容量
428 Å3
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
粘度
0.028 poise(50 °C)(lit.)
転移温度
Tg 107 °C (pH (25 wt. % aqueous solution) 12.)
溶解性
water and methanol: soluble
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCN(CCCN)CCCCN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C16H40N6/c17-7-3-13-21(14-4-8-18)11-1-2-12-22(15-5-9-19)16-6-10-20/h1-20H2
InChI Key
LYBWJVKFJAIODE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
コ-ティング剤、接着剤、プラスティック添加剤、化粧品、触媒、導電性フィルム、界面活性剤、薬剤徐放および医学的診断に使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
460699-25ML:
460699-5ML:
460699-BULK:
460699-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Premysl Mikula et al.
Macromolecular bioscience, 18(10), e1800187-e1800187 (2018-08-30)
Poly(ethylene imine)s (PEIs) have been widely studied for biomedical applications, including antimicrobial agents against potential human pathogens. The interactions of branched PEIs (B-PEIs) with environmentally relevant microorganisms whose uncontrolled growth in natural or engineered environments causes health, economic, and technical