Merck
648159
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution
10 wt. % in methanol
別名:
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5.0 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
分子量:
28917.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
solution
分子量
generation 5
特徴
core type cystamine core
濃度
10 wt. % in methanol
表面基数
128
bp
64.7 °C
密度
0.860 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
包装
unit weight includes solvent
法的情報
For research use only
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648159-VAR:
648159-BULK:
648159-1G:4548173176567
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)