安全性情報
536741
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマー、エチレンジアミンコア、8.0世代 溶液
5 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=8);dendri PAMAM(NH2)1024
CAS番号:
分子量:
233373.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 8.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
1024
屈折率
n20/D 1.339
密度
0.802 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
物理的形状
表面(末端)に1024個の一級アミノ基が存在します。
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
536741-2.5G:4548173167459
536741-VAR:
536741-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)