About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
CAS番号:
分子量:
934685.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 10.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
4096
保管温度
2-8°C
物理的形状
Contains 4096 surface primary amino groups.
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
536776-2G | 4061837697463 |