詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 2
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
表面基数
16
屈折率
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)N
InChI
1S/C142H288N58O28/c143-29-45-159-115(201)1-73-187(74-2-116(202)160-46-30-144)101-61-175-131(217)17-89-195(90-18-132(218)176-62-102-188(75-3-117(203)161-47-31-145)76-4-118(204)162-48-32-146)109-69-183-139(225)25-97-199(98-26-140(226)184-70-110-196(91-19-133(219)177-63-103-189(77-5-119(205)163-49-33-147)78-6-120(206)164-50-34-148)92-20-134(220)178-64-104-190(79-7-121(207)165-51-35-149)80-8-122(208)166-52-36-150)113-114-200(99-27-141(227)185-71-111-197(93-21-135(221)179-65-105-191(81-9-123(209)167-53-37-151)82-10-124(210)168-54-38-152)94-22-136(222)180-66-106-192(83-11-125(211)169-55-39-153)84-12-126(212)170-56-40-154)100-28-142(228)186-72-112-198(95-23-137(223)181-67-107-193(85-13-127(213)171-57-41-155)86-14-128(214)172-58-42-156)96-24-138(224)182-68-108-194(87-15-129(215)173-59-43-157)88-16-130(216)174-60-44-158/h1-114,143-158H2,(H,159,201)(H,160,202)(H,161,203)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,206)(H,165,207)(H,166,208)(H,167,209)(H,168,210)(H,169,211)(H,170,212)(H,171,213)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,217)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,220)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,223)(H,182,224)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,228)
InChI Key
QYMWEDAKQRTCGD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412406-BULK:
412406-5G:4548173147215
412406-1G:
412406-VAR:
412406-25G:4548173147208
412406-2G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
412406-25G | 4061837696947 |
412406-5G | 4061837696961 |