詳細
amidoethanol surface groups
品質水準
フォーム
solution
分子量
generation 4
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
表面基数
64
屈折率
n20/D 1.359
bp
65 °C
密度
0.947 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- TiO2 上での気体状 2-クロロエチルエチルスルフィドの光触媒酸化:この研究では、ジエチルジスルフィドに関連する化合物である 2-クロロエチルエチルスルフィドの光触媒酸化における二酸化チタン(TiO2)の使用について調査し、環境浄化への応用の可能性に焦点を当てています(Martyanov et al., 2003)。
物理的形状
Contains 64 surface hydroxyl groups
法的情報
デンドリテック®社により製造されます。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
477850-2.5G:4548173157634
477850-BULK:
477850-10G:4548173157627
477850-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHL83880-10MG | 4054839926020 |
477850-10G | 4061832373164 |
477850-2.5G | 4061837697265 |