安全性情報
536784
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマー、エチレンジアミンコア、第5.5世代 溶液
5 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)256
CAS番号:
分子量:
52900.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
sodium carboxylate surface groups
フォーム
liquid
分子量
generation 5.5
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
256
屈折率
n20/D 1.337
密度
0.8 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
物理的形状
256個の表面カルボン酸基を含有します。
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
536784-5G:4548173167480
536784-BULK:
536784-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Dąbkowska et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 120-120 (2020-09-02)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is essential for the development and function of human neurons, therefore it is a promising target for neurodegenerative disorders treatment. Here, we studied BDNF-based electrostatic complex with dendrimer nanoparticles encapsulated in polyethylene glycol (PEG) in neurotoxin-treated