安全性情報
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1390H2784N250O188
CAS番号:
分子量:
26010.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
PAMAM-50% C12 dendrimer, ethylenediamine core, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
詳細
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
フォーム
solution
分子量
generation 4
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
表面基数
64
屈折率
n20/D 1.345
密度
0.8 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
物理的形状
Contains ca. 32 primary amino surface groups and 32 (FlN-(2-hydroxydodecyl) surface groups
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
536970-5G:4548173167596
536970-BULK:
536970-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
536970-5G4061837697753