Merck
M024080
Sigma-Aldrich
ssH-Linker
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
9,11-ジオキサ-2-アザ-10-ホスファトリデカン酸,10-[ビス(1-メチルエチル)アミノ]-13-シアノ-, 2-[[(4-メトキシフェニル)ジフェニルメチル]アミノ]エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H53N4O5P
分子量:
676.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
InChI Key
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ssH-リンカーは、短いスペーサーを介してMMT保護アミノ基に結合した内部カルバメート基から構成されます。カルバメート部分は、アンモニアによるオリゴヌクレオチドの脱保護中のMMT基の安定性を高めつつ、弱酸性条件下でのMMT基の切断を促進します。カルバメート基は、隣接基効果によりアミノ基の反応性を高め、それによってアミノ反応性修飾因子およびレポーターへの結合も促進します。ssHリンカーのMMT基は、従来のオリゴヌクレオチドのDMT基と同様に、トリチルオンモードにおけるオリゴヌクレオチド合成後の優れた精製ハンドルとして機能します。MMT基は、酢酸水溶液中で非常に穏やかな条件下で切断されます(10%氷酢酸水溶液、室温で20分間)。あるいは、オンサポート標識プロトコルを可能にするため、MMT基を酸性デブロック溶液を用いて合成機上で切断することもできます。
法的情報
この製品は米国特許番号7,491,857の対象です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M010983-01:4548173229058
M024080-0.25G:4548173345413
M010982-01:4548173229041
M024080-1G:4548173345420
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)