Merck
M021030
Sigma-Aldrich
MMT-ヘキシルアミノリンカー ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
MMT-ヘキシルアミン-リンカー アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H48N3O3P
CAS番号:
分子量:
589.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
適合性
conforms to structure for H-NMR
configured for ABI
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
InChI Key
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M021030-0.25G:4548173912073
M010231-01:
M010232-01:4548173242385
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)