Merck
A111000
Sigma-Aldrich
DMT-dA(bz) ホスホロアミダイト
別名:
DMT-dA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシアデノシン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N6-ベンゾイル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシアデノシン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H52N7O7P
CAS番号:
分子量:
857.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核酸プロファイル
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI Key
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-dA(bz)ホスホラミダイトはDNAホスホラミダイト群に属します。
主な機能は以下のとおりです:
  • 環外アミン官能基は、ベンゾイル基(dA(bz)およびdC(bz))またはイソブチリル基(dG(ib))によって保護されています。
  • 標準的な塩基で保護されたオリゴヌクレオチドの切断および脱保護の推奨条件は、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間または室温で24時間です。
  • Proligo DNAホスホラミダイトの高い結合効率により、高収率かつ高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)