Merck
870724P
Avanti
24:0 コエンザイムA
Avanti Research - A Croda Brand 870724P, powder
別名:
リグノセロイルコエンザイムA(アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H91N10O17P3S
CAS番号:
分子量:
1169.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (870724P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (870724P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870724P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H82N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-36(54)73-29-28-47-35(53)26-27-48-43(57)40(56)45(2,3)31-66-72(63,64)69-71(61,62)65-30-34-39(68-70(58,59)60)38(55)44(67-34)52-33-51-37-41(46)49-32-50-42(37)52;;;/h32-34,38-40,44,55-56H,4-31H2,1-3H3,(H,47,53)(H,48,57)(H,61,62)(H,63,64)(H2,46,49,50)(H2,58,59,60);3*1H3/t34-,38?,39+,40+,44-;;;/m1.../s1
InChI Key
BMXJUIXYBGOZPL-SJDXFXGUSA-N
詳細
24:0コエンザイムA(別名:リグノセロイルコエンザイムA)は、長鎖脂肪族アシルCoA-リグノセリン酸誘導体です。ヒドロキシセラミド合成の代謝中間体です。
アプリケーション
24:0コエンザイムAは脂肪族アシル-CoA還元酵素(AmFAR 1)アッセイや、セラミド合成酵素アッセイの基質として用いられています。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(870724P-25mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(870724P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
870724P-5MG:
870724P-VAR:
870724P-BULK:
870724P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Shigematsu et al.
The International journal of biochemistry, 22(12), 1427-1432 (1990-01-01)
1. The enzymatic mechanism of the alpha-hydroxylation of lignoceroyl-CoA, an intermediate in the synthesis of hydroxyceramide, was studied. In the presence of NADPH, sphingosine and microsomes from 20-day-old rat brain, 14C from [1-14C]lignoceroyl-CoA was incorporated into hydroxyceramide. 2. The alpha-hydroxylation