Merck
G115000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf) ホスホロアミダイト
≥99.0% (reversed phase HPLC)
別名:
DMT-dG(dmf)アミダイト, N-[(ジメチルアミノ)メチレン]-5’-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2’-デオキシグアノシン, 3’-[2-シアノメチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N2-ジメチルホルムアミジン-5’-O-(4,4’-ジメトキシトリチル)-2’-デオキシグアノシン-3’-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N’-ジイソプロピルホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H53N8O7P
CAS番号:
分子量:
824.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder
分子量
824.90 g/mol
テクニック
oligo synthesis: suitable
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核酸プロファイル
base: deoxyguanosine
base protecting group: DMF
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(\N=C/N(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C43H53N8O7P/c1-29(2)51(30(3)4)59(56-24-12-23-44)58-36-25-38(50-28-45-39-40(50)47-42(48-41(39)52)46-27-49(5)6)57-37(36)26-55-43(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(53-7)20-16-32)33-17-21-35(54-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-27-/t36-,37+,38+,59?/m0/s1
InChI Key
YRQAXTCBMPFGAN-UJASEYITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-dG(dmf) Phosphoramidite belongs to fast deprotection phosphoramidites where the deprotection step of automated oligonucleotide synthesis is integral to synthesis time and final product quality. Changing the dG protecting group to the dimethylformamidine (dmf) baseprotecting group enables the rapid synthesis of high-purity, high-yield oligonucleotide, thus increasing the efficiency of high-throughput production.
特徴および利点
dG(dmf)の主な特徴:
  • dG(dmf)は、従来のdG(ib)よりも速く脱保護されます。濃アンモニア水中の脱保護時間は、55℃で2時間、65℃で1時間に短縮されます。
  • dG(dmf)モノマーは、特にG-rich配列に適しています。従来のdG(ib)モノマーと比較して、不完全な脱保護が大幅に低減します。
  • dG(dmf)-ホスホロアミダイトは、溶液中で標準的なdA(bz)、dC(bz)、およびdT-ホスホロアミダイトとして安定
  • dG(dmf)-ホスホロアミダイトはdG(ib)-ホスホロアミダイトと直接置き換え可能
  • DNA合成に一般的に使用される試薬の変更は不要(ただし、低濃度のヨウ素酸化剤、すなわちヨウ素 0.02 Mを使用する必要があります)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G115000-206.3G:
G115000-6X20G:4548173907345
G115000-100G:4548173342436
G115000-500G:4548173342450
G115000-6X5G:4548173907352
G115000-C:
G115000-BIO:
G115000-1KG:4548173342443
G115000-6X10G:4548173907338