Merck
M051000
Sigma-Aldrich
DMT-dU ホスホロアミダイト
別名:
DMT-dU amidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H47N4O8P
分子量:
730.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
製品種目
Proligo Reagents
品質水準
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H47N4O8P/c1-27(2)43(28(3)4)52(49-24-10-22-40)51-34-25-37(42-23-21-36(44)41-38(42)45)50-35(34)26-48-39(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(46-5)18-14-30)31-15-19-33(47-6)20-16-31/h7-9,11-21,23,27-28,34-35,37H,10,24-26H2,1-6H3,(H,41,44,45)/t34-,35+,37+,52?/m0/s1
InChI Key
ZGJUDTLSWZPIDW-MVFNBKNKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)