安全性情報
A211800
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rA(bz) ホスホラミダイト
別名:
5′-ジメトキシトリチル-N6-ベンゾイル-3′-[(2-シアノエチル)-(N,N-ジイソプロピル)]-ホスホラミダイト-2′-O-(2-メトキシエチル)アデノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C50H58N7O9P
CAS番号:
分子量:
932.01
UNSPSCコード:
41116105
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rA(bz)moe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rA(bz)moe-Bz (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rA(bz)moe-amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rA(bz)moe (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211800-AVC:
A211800-C:
A211800-00:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)