安全性情報
A211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rA(bz) ホスホラミダイト
別名:
5′-ジメトキシトリチル-N6-ベンゾイル-3′-[(2-シアノエチル)-(N,N-ジイソプロピル)]-ホスホラミダイト-2′-O-(2-メトキシエチル)アデノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C50H58N7O9P
CAS番号:
分子量:
932.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥98.0% (reversed phase HPLC)
品質水準
フォーム
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3. It is an adenosine analog.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211850-10G:4548173358956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)