由来生物
synthetic
品質水準
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
977 °F
expl. lim.
15.7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M50834-VAR:
M50834-BULK:
M50834-100G:
M50834-2.5L:
M50834-500ML:
M50834-5ML:
M50834-100ML:
M50834-3KG:
M50834-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)