Merck
589950
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-d6
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6N2
CAS番号:
分子量:
88.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
198 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1nc([2H])n(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
InChI Key
MCTWTZJPVLRJOU-RLTMCGQMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column