Merck
526142
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマー、エチレンジアミンコア、第-0.5世代
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2N(CH2CH2COONa)2]2
CAS番号:
分子量:
436.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
sodium carboxylate surface groups
品質水準
フォーム
powder
分子量
generation 0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
表面基数
4
mp
>350 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
物理的形状
4つの表面カルボン酸基を含有します。
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526142-BULK:
526142-VAR:
526142-1G:
526142-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
526142-1G4061826705995
526142-5G