Merck
142514
Sigma-Aldrich
3-ブロモプロピオニルクロリド
technical grade
別名:
β-Bromopropionyl chloride, β-ブロモプロパノイルクロリド, ψ-Bromopropanoyl chloride, 3-Bromopropanoic acid chloride, 3-Bromopropanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
171.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
55-57 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.701 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI Key
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3-ブロモプロピオニルクロリドは、ポリ(エチレングリコール)メタクリレートと反応して、臭素化ポリ(エチレングリコール)メタクリレートを生成します。4-アリール置換3,4-ジヒドロピリミジン(1H)-2-チオンのアシル化を引き起こし二環式ピリミド[2,1-b][1,3]チアジンを生成します
アプリケーション
3-ブロモプロピオニルクロリドは1‐クロロ‐4‐ブロモ‐2‐ブタノンの調製に使用されました
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
142514-25G:
142514-VAR:
142514-BULK:
142514-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of bicyclic pyrimido [2, 1-b][1, 3] thiazines based on 3, 4-dihydropyrimidine-(1H)-2-thiones.
Kulakov IV and Turdybekov DM.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 46(3), 342-346 (2010)
Synthesis and Characterization of a Novel Macromonomer Initiator for Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT). Evaluation of the Polymerization Kinetics and Gelation Behaviors.
Ozturk T and Hazer B.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 47(3), 265-272 (2010)
A Nagy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(6), 2464-2469 (1996-03-19)
A convenient, high yield conversion of doxorubicin to 3'-deamino-3'-(2''-pyrroline-1''-yl)doxorubicin is described. This daunosamine-modified analog of doxorubicin is 500-1000 times more active in vitro than doxorubicin. The conversion is effected by using a 30-fold excess of 4-iodobutyraldehyde in anhydrous dimethylformamide. The
Ji Eon Chae et al.
Polymers, 13(5) (2021-03-07)
Polystyrene-based polymers with variable molecular weights are prepared by radical polymerization of styrene. Polystyrene is grafted with bromo-alkyl chains of different lengths through Friedel-Crafts acylation and quaternized to afford a series of hydroxide-ion-conducting ionomers for the catalyst binder for the
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
142514-100G4061836682361
142514-25G4061838734372