Merck
I10457
Sigma-Aldrich
3-ヨードプロピオン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
199.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
80-83 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCI
InChI
1S/C3H5IO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
InChI Key
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
3-クロロプロピオン酸を含みます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I10457-VAR:
I10457-25G:4548173996455
I10457-1KG:
I10457-5G:4548173996462
I10457-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raphael C L Machado et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(23) (2019-11-27)
Compared to conventional spectroscopy or chromatography analysis, chemical sensing based on colorimetric changes offers an alternative to monitor potential metal hazards in aqueous environment through rapid and low-cost colorimetric changes which can be easily interpreted. In this work poly(ethylene glycol)
Janina Kabatc et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 114, 433-440 (2015-06-30)
Non-covalent interaction of hemicyanine dyes, derivatives of 2,3,3-trimethyl-3H-indolium with bovine serum albumin has been studied by spectral method. For this purpose, three hemicyanine dyes containing N-(2-carboxyethyl)-2,3,3-trimethyl-3H-indolium moiety were synthesized and their UV/Vis and fluorescence spectra, aggregation, photostability and association with