Merck
SML3359
Sigma-Aldrich
TP-040
≥98% (HPLC)
別名:
N-((1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N6
CAS番号:
分子量:
286.38
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CC1)CCN1C2=CC=NC(NCC3=CN(C)C=N3)=N2
InChI
1S/C15H22N6/c1-12-4-7-21(8-5-12)14-3-6-16-15(19-14)17-9-13-10-20(2)11-18-13/h3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1-2H3,(H,16,17,19)
生物化学的/生理学的作用
TP-040 is a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA). TP-040 increases the level of O-GlcNAcylated protein in cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3359-VAR:
SML3359-BULK:
SML3359-25MG:
SML3359-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Michiko Tawada et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(2), 1103-1115 (2021-01-07)
O-GlcNAcase (OGA) has received increasing attention as an attractive therapeutic target for tau-mediated neurodegenerative disorders; however, its role in these pathologies remains unclear. Therefore, potent chemical tools with favorable pharmacokinetic profiles are desirable to characterize this enzyme. Herein, we report