安全性情報
SML3366
Sigma-Aldrich
SIS17
≥95% (HPLC)
別名:
N′-Hexadecylthiophene-2-carbohydrazide, SIS 17, SIS-17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H38N2OS
CAS番号:
分子量:
366.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
SIS17 is a potent and selective HDAC11 inhibitor (IC50 = 830 nM; IC50 >100 μM against HDAC1/4/8 or SIRT1/2/3/6) that effectively upregulates HDAC11 substrate, serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level in MCF7 cells (12.5 μM).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3366-VAR:
SML3366-BULK:
SML3366-50MG:
SML3366-10MG:
試験成績書(COA)