Merck
128163
Sigma-Aldrich
3-ブロモプロピオン酸エチル
98%
別名:
β-Bromopropionic acid ethyl ester, 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl β-bromopropionate, Ethyl 3-bromopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
181.03
Beilstein:
1700933
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: soluble
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
密度
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチル 3-ブロモプロピオン酸は(3′,4′-ジメトキシフェニル)-5-オキソペンタン酸の調製に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
128163-25G:
128163-BULK:
128163-VAR:
128163-5G:
128163-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel 2-amino-4-aryl-substituted-and 2-amino-4, 5-disubstituted-thiazoles.
Berlin KD and Herd MD.
Proceedings of the Oklahoma Academy of Science, 71, 29-33 (1991)
Chenxi Li et al.
Molecular pharmaceutics, 16(6), 2648-2660 (2019-05-03)
The complement system plays an important role in host innate immunity, and its activation can be exploited as a potential strategy for vaccine adjuvants. Herein, a pH-responsive micellar vaccine platform (COOH-NPs) was developed using a carboxyl-modified diblock copolymer of poly(2-ethyl-2-oxazoline)-poly(d,l-lactide)