Merck
90218
Sigma-Aldrich
tert-ブチル 3-ヒドロキシプロピオナート
≥98.0% (GC)
別名:
1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionate tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-hydroxypropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
146.18
Beilstein:
1854888
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.424
密度
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
tert-ブチル 3-ヒドロキシプロピオナートは、ワートマンニラクトンCの合成の重要な出発物質です。また、3次元金属フラーレンフレームワーク(MFF)の準備にも使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic Approach to Wortmannilactone C.
Brandt D, et al.
Organic Letters, 17(4), 816-819 (2015)
Three?Dimensional Metal?Fullerene Frameworks.
Kraft A, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(17), 5982-5987 (2016)