Merck
473820
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリフルオロ-3-ヨードプロパン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2CH2CF3
CAS番号:
分子量:
223.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
密度
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
FC(F)(F)CCI
InChI
1S/C3H4F3I/c4-3(5,6)1-2-7/h1-2H2
InChI Key
ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリフルオロアルキルイミダゾリウム塩の生成
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane is a halogenated hydrocarbon. Its density at 25°C is 1.9110g/cm3.
アプリケーション
ピラジン、ピリダジン、ピリミジンの四級化反応の研究に用いられています
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane may be used in the preparation of quaternary salt, 1-methyl-3-trifluoropropylimidazolium iodide.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
473820-1G:4548173994352
473820-BULK:
473820-5G:4548173994369
473820-VAR:
473820-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New dense fluoroalkyl-substituted imidazolium ionic liquids.
Singh RP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(52), 9497-9499 (2002)
Synthesis, 1072-1072 (2004)
Synthesis, 1579-1579 (2003)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 27-27 (2015)