Merck
540323
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノール
97%
別名:
1,1,1-Trifluoroisopropanol, 1,1,1-Trifluoropropane-2-ol, 1-(Trifluoromethyl)ethanol, 1-Methyl-2,2,2-trifluoroethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
114.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.316 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3
InChI Key
GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
詳細
フルオロアルコールである1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノールは有機溶媒です。1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノールおよびその重水素化誘導体のOHおよびOD基の振動スペクトル分析が実施されました。
アプリケーション
1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノールは、1,1,1-トリフルオロプロパン-2-イル 2-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アセテートおよび1,1,1-トリフルオロプロパン2-イル 2-(3-エトキシ-4-ヒドロキシフェニル)アセテートの合成に使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.9 °F - closed cup
引火点(℃)
18.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
540323-BULK:
540323-VAR:
540323-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluoroalcohols-XXI. Infrared, matrix infrared and Raman spectra of 1, 1, 1-trifluoro-2-propanol and its three deuterated analogues.
Murto J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 31(4), 479-493 (1975)
Synthetic mammalian prions.
Legname G, et al.
Science, 305, 673-676 (2004)
Heng Zhang et al.
PloS one, 9(5), e96518-e96518 (2014-05-07)
Soft drugs are molecules that are purposefully designed to be rapidly metabolized (metabolically labile). In anesthesia, the soft drug is useful because it enables precise titration to effect and rapid recovery, which might allow swift and clear-headed recovery of consciousness