Merck
CDS014243
Sigma-Aldrich
3,3,3-trifluoro-1-propanol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5F3O
分子量:
114.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
OCCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c4-3(5,6)1-2-7/h7H,1-2H2
InChI Key
HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F
引火点(℃)
37 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
CDS014243-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Malcolm E Tessensohn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(1), 160-168 (2014-11-25)
Voltammetric experiments with 9,10-anthraquinone and 1,4-benzoquinone performed under controlled moisture conditions indicate that the hydrogen-bond strengths of alcohols in aprotic organic solvents can be differentiated by the electrochemical parameter ΔEp (red) =|Ep (red(1)) -Ep (red(2)) |, which is the potential