Merck
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
別名:
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7F3O
CAS番号:
分子量:
128.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.343
bp
123-127 °C/760 mmHg
密度
1.212 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
InChI Key
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.1 °F
引火点(℃)
50.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
772623-1G:
772623-5G:
772623-VAR:
772623-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)