アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
InChI Key
OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4,4,4-トリフルオロアセト酢酸エチル(ETFAA)は、高光学純度のトリフルオロメチル官能化産物を合成するための一般的な試薬です。以下のような用途があります。
- ETFAAから誘導されるキラルCF3-オキサゾリジンからの、(S)-および(R)-α-トリフルオロメチルアスパラギン酸およびα-トリフルオロメチルセリンの合成。
- 高光学純度のトリフルオロメチル-β-アミノ酸誘導体の合成。
- (R)-フェニルグリシノールをETFAAと縮合させることによって得られるオキサゾリジン中間体からの、(2R)-2-トリフルオロメチル-2-カルボキシアゼチジン、(R)-および(S)-トリフルオロメチルホモセリンの合成。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E50205-BULK:
E50205-5G:
E50205-100G:
E50205-25G:
E50205-1KG:
E50205-VAR:
Straightforward Synthesis of Novel Enantiopure α-Trifluoromethylated Azetidine 2-Carboxylic Acid and Homoserines.
Organic Letters, 17(2), 342-345 (2015)
Concise synthesis of enantiopure (S)-and (R)-α-trifluoromethyl aspartic acid and α-trifluoromethyl serine from chiral trifluoromethyl oxazolidines (Fox) via a Strecker-type reaction.
Tetrahedron Asymmetry, 22(3), 309-314 (2011)
Ethyl-4, 4, 4-trifluoroacetoacetate (ETFAA), a powerful building block for enantiopure chirons in trifluoromethyl-β-amino acid series.
Journal of Fluorine Chemistry, 128(8), 889-895 (2007)