Merck
238309
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロアセチルアセトン
98%
別名:
1,1,1,5,5,5-ヘキサフルオロ-2,4-ペンタンジオン, 1,1,1,5,5,5-ヘキサフルオロアセチルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COCH2COCF3
CAS番号:
分子量:
208.06
Beilstein:
1790138
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
密度
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11/h1H2
InChI Key
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサフルオロアセチルアセトンは、Cu(II)、Ni(II)、Co(II)、Nd(III)、Rh(III)、Fe(III)およびCr(III)と金属キレート錯体を形成します。水和時にヘキサフルオロアセチルアセトンは1,1,1,5,5,5-ヘキサフルオロペンタン-2,2,4,4-テトラオールを生成します
アプリケーション
  • 統合失調症患者における抗精神病薬と睡眠障害:この研究では、アリピプラゾールなどの抗精神病薬が統合失調症患者の睡眠障害に及ぼす影響を調査し、その薬力学的作用を明らかにし、精神疾患におけるアリピプラゾール′の臨床応用に対する理解を深めることに貢献しています(Cederlöf et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238309-BULK:
238309-5G:
238309-VAR:
238309-5KG:
238309-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new fluorinated tetraalkoxide ligand derived from the hydration of hexafluoroacetylacetone.
Bouwman E, et al.
Inorganic Chemistry, 31(22), 4436-4438 (1992)
Zubair Ahmed et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(15), 4973-4986 (2019-03-28)
This paper presents three crystallographically and solution NMR (one- and two-dimensional) characterised ternary Ln(iii) complexes, and their photo-physical and opto-electronic properties in the visible and NIR regions. The single crystal X-ray diffraction analysis indicates that the complexes are nona-coordinate with
Shayan Shahbazi et al.
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 311(1), 617-626 (2017-01-24)
This work reports the thermodynamic characterizations of organometallic species as a vehicle for the rapid separation of volatile nuclear fission products via gas chromatography due to differences in adsorption enthalpy. Because adsorption and sublimation thermodynamics are linearly correlated, there is
Yuichi Kitagawa et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(6), 845-849 (2016-01-21)
Magneto optical devices based on the Faraday effects of lanthanide ion have attracted much attention. Recently, large Faraday effects were found in nano-sized multinuclear lanthanide complexes. In this study, the Faraday rotation intensities were estimated for lanthanide nitrates [Ln(III) (NO3
Infrared Spectra of Metal Chelate Compounds of Hexafluoroacetylacetone.
Morris ML, et al.
Inorganic Chemistry, 2(2), 411-412 (1963)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
238309-5G4061838786838
238309-25G4061838786821