Merck
108413
Sigma-Aldrich
クロロ酢酸メチル
99%
別名:
Chloroacetic acid methyl ester, Methyl 2-chloroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
108.52
Beilstein:
506255
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
869 °F
expl. lim.
18.5 %
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロ酢酸メチルは、液液セミミクロ抽出とキャピラリー分解によるミセル動電クロマトグラフィーを連結させて濃度を高めた中性化合物を分離するための抽出溶媒として用いられます。 また、炭酸ジメチルの合成に使用されるPdCl2-CuCl2活性炭系触媒を再生するために用いられます
アプリケーション
クロロ酢酸メチルは、カルボキシメチルトリメチルアンモニウムクロリドエステルの調製に使用されます。また、オクタキス-(カルボエトキシメトキシ)カリックス[8]アレーンの合成に使用されることがあります
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108413-25G:
108413-500G:4548173321486
108413-VAR:
108413-25KG:
108413-BULK:
108413-250ML:
108413-1KG:4548173321479
108413-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effects of promoters on catalytic properties and deactivation-regeneration of the catalyst in the synthesis of dimethyl carbonate.
Ruixia J, et al.
Applied Catalysis A: General, 238(1), 131-139 (2003)
A W Lloyd et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 46(9), 704-707 (1994-09-01)
Glycinebetaine and N-modified betaines have been previously shown to be effective at reducing leakage from liposomes on freeze-thaw procedures. This study involved the preparation of a series of other modified betaines and the comparison of their abilities to reduce leakage
Nonionogenic star-shaped calix [8] arenes: Synthesis and ionophore properties.
Ten'kovtsev AV and Razina AB.
Russian Journal of Applied Chemistry, 82(9), 1615-1619 (2009)
Tianlin Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1147(1), 105-110 (2007-03-03)
This paper reports the use of methyl chloroacetate (MCA) as an extraction solvent for coupling liquid-liquid semimicroextraction (LLsME) with micellar electrokinetic chromatography (MEKC) through on-capillary decomposition for the separation of neutral compounds with concentration enhancement. Alkylphenones of C(8), C(10) and
Daniele Tedesco et al.
Chirality, 27(12), 914-918 (2015-10-09)
Caffeic acid-derived polyethers are a class of natural products isolated from the root extracts of comfrey and bugloss, which are endowed with intriguing pharmacological properties as anticancer agents. The synthesis of new polyether derivatives is achieved through ring-opening polymerization of