アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
InChI Key
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in the diastereoselctive synthesis of bicyclic chlorocyclopropane
- as difunctional initiator during atom transfer radical polymerization of methyl or n-butyl acrylate
- as reagent during CrCl2-induced olefination of aldehydes
- Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
- Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
- Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
- Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
- Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
- Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35840-BULK:
35840-VAR:
35840-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック